Zink ≥99.994%, folie, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Katalog # 11914.GH
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:1736
- Pk Info:100×100 mm
Specifikationer
Om denna produkt
:
:65.39 g/mol
Merck Index:12,10255
Kokande Pt:908 °C (1013 hPa)
Smält Pt:420 °C
Densitet:7,14 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-175-3
CAS-nummer:7440-66-6
Formel:Zn
MDL-nummer:MFCD00011291