ContactUsLinkComponent
Zink ≥99.9985%, stavar, Ø 7 mm (0.3 in)
Zink ≥99.9985%, stavar, Ø 7 mm (0.3 in)
  11471.DM
 :  
Zink ≥99.9985%, stavar, Ø 7 mm (0.3 in)
  11471.DM
 :  
  • Förp.:
    100 mm
  • Seq:
    1733
 :
 :65.39 g/mol
 :12,10255
 :908 °C (1013 hPa)
 :420 °C
 :7,14 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-175-3
 :7440-66-6
 :Zn
 :MFCD00011291