Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Zink
Zink ≥99.9985%, stavar, Ø 7 mm (0.3 in)
Zink ≥99.9985%, stavar, Ø 7 mm (0.3 in)
Zink ≥99.9985%, stavar, Ø 7 mm (0.3 in)
11471.DM
:
Thermo Fisher Scientific
:
Zink ≥99.9985%, stavar, Ø 7 mm (0.3 in)
11471.DM
:
Thermo Fisher Scientific
:
Förp.:
100 mm
Seq:
1733
:
:
65.39 g/mol
:
12,10255
:
908 °C (1013 hPa)
:
420 °C
:
7,14 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-175-3
:
7440-66-6
:
Zn
:
MFCD00011291