Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Zink
Zink ≥99.9999%, portion, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Zink ≥99.9999%, portion, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
:
Thermo Fisher Scientific
Zink ≥99.9999%, portion, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
:
Thermo Fisher Scientific
:
7440-66-6
:
:
Zn
:
MFCD00011291
:
65.39 g/mol
:
12,10255
:
908 °C (1013 hPa)
:
420 °C
:
7,14 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-175-3
msds_ALFA010760