Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Koppar
Koppar
Koppar
Koppar
PROONIST-399
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Koppar
PROONIST-399
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
50 g
Seq:
3368
:
:
63.55 g/mol
:
13,02545
:
2595 °C (1013 hPa)
:
1083 °C
:
8,94 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-159-6
:
7440-50-8
:
Cu
:
MFCD00010965