Koppar ≥99.995%, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Katalog # 43038.KS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Om denna produkt
:
:63.55 g/mol
Merck Index:13,02545
Kokande Pt:2595 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1083 °C
Densitet:8,94 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-159-6
CAS-nummer:7440-50-8
Formel:Cu
MDL-nummer:MFCD00010965