Koppar ≥99.9999%, slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Katalog # 42959.18
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:50 g
- Seq:3368
Specifikationer
Om denna produkt
:
:63.55 g/mol
Merck Index:13,02545
Kokande Pt:2595 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1083 °C
Densitet:8,94 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-159-6
CAS-nummer:7440-50-8
Formel:Cu
MDL-nummer:MFCD00010965