Koppar ≥99.996%, slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Catalog # 42350.22
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:63.55 g/mol
Merck Index:13,02545
Kokande Pt:2595 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1083 °C
Densitet:8,94 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-159-6
CAS-nummer:7440-50-8
Formel:Cu
MDL-nummer:MFCD00010965