Koppar ≥99.999%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
40840.KS
:
- Förp.:1
- Seq:0001
:
:63.55 g/mol
:13,02545
:2595 °C (1013 hPa)
:1083 °C
:8,94 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-159-6
:7440-50-8
:Cu
:MFCD00010965