ContactUsLinkComponent
Koppar ≥99.999%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
  40840.KS
 :  
Koppar ≥99.999%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
  40840.KS
 :  
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :63.55 g/mol
 :13,02545
 :2595 °C (1013 hPa)
 :1083 °C
 :8,94 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-159-6
 :7440-50-8
 :Cu
 :MFCD00010965