Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertrattar
Leverantör:   Brand
Filtertrattar
Leverantör:  Brand
Certificates
Filtertrattar
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Platt Ø
    Porositet
    Rör, y.d.
    Tillgänglighet
    Price
  • 50 ml
    35 mm
    3
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 790,00 kr
    790,00 kr
    1 * 1 Items
       790,00 kr
  • 50 ml
    35 mm
    4
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 855,00 kr
    855,00 kr
    1 * 1 Items
       855,00 kr
  • 75 ml
    45 mm
    3
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 890,00 kr
    890,00 kr
    1 * 1 Items
       890,00 kr
  • 75 ml
    45 mm
    4
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 980,00 kr
    980,00 kr
    1 * 1 Items
       980,00 kr
  • 125 ml
    60 mm
    3
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 1 Items
       1 250,00 kr
  • 125 ml
    60 mm
    4
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 Items
       1 400,00 kr
  • 500 ml
    95 mm
    3
    22 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 925,00 kr
    1 925,00 kr
    1 * 1 Items
       1 925,00 kr
  • 500 ml
    95 mm
    4
    22 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 300,00 kr
    2 300,00 kr
    1 * 1 Items
       2 300,00 kr