Koppar ≥99.9985%, folie, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-50-8
:
Formel:Cu
MDL-nummer:MFCD00010965
:63.55 g/mol
Merck Index:13,02545
Kokande Pt:2595 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1083 °C
Densitet:8,94 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-159-6