Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Koppar
Koppar ≥99.5%, pulver -150 mesh
Koppar ≥99.5%, pulver -150 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
Koppar ≥99.5%, pulver -150 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
:
7440-50-8
:
:
Cu
:
MFCD00010965
:
63.55 g/mol
:
13,02545
:
2595 °C (1013 hPa)
:
1083 °C
:
8,94 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-159-6
:
3089
:
4.1,III
:
GHS02
:
GHS07
msds_ALFA010160
Thermo Scientific Acroseal 25 Years