ContactUsLinkComponent
Koppar ≥99%, pulver -100 mesh
Koppar ≥99%, pulver -100 mesh
Katalog # 00584.A3
CAS Number:  
Koppar ≥99%, pulver -100 mesh
Katalog # 00584.A3
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    2 kg
  • Seq:
    4058
Specifications
About this item
 :
 :63.55 g/mol
Merck Index:13,02545
Boiling Pt:2595 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1083 °C
Density:8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-159-6
UN:3089
ADR:4.1,III
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:7440-50-8
Formula:Cu
MDL Number:MFCD00010965