Brom för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.20171.1000
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle, plastic-coated, returnable
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:159.81 g/mol
Merck Index:13,01378
Kokande Pt:58,7 °C (1013 hPa)
Densitet:3,12 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-778-1
FN:1744
ADR:8 (6.1),I
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS06
:GHS05
:GHS09
CAS-nummer:7726-95-6
Formel:Br₂
MDL-nummer:MFCD00010896