Kjeldahl catalyst, tablets
Katalog # 330666A
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Aluminium tube
- Förp.:1.000 Tab.
- Beskrivning:Kjeldahl Tablets ca. 1,0 g
- För:General purpose
- Innehåller:Na2SO4; Se
Specifikationer
Om denna produkt
This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.