ContactUsLinkComponent
VWR®, Vågskepp för engångsbruk
VWR®, Vågskepp för engångsbruk
  611-2249
undefined
VWR®, Vågskepp för engångsbruk
  611-2249
  • B×D×H:
    90×90×7 mm
  • Förp.:
    500
Dessa flexibla PS-båtar har släta ytor för att ge exakta utsläpp med minimal provförlust.
  • Shallow boat with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Temperature range –10 to 70 °C (14 to 158 °F)
  • Can be used with microwave moisture analysers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
Dessa robusta vägningsbåtar är perfekta för att väga fasta produkter.