Provflaskor (PS) med snäpplock (PE)
12,00 ml, 24,5 mm, 38 mm, Genomskinlig, Vit
Katalog # BRND722060
Leverantör: Brand
Gå till:
Product Details & Documents
Small sample container with white press-on lid.
Specifikationer
- Ø utv.:24,5 mm
- Kapacitet:12,00 ml
- Färg:Genomskinlig
- Höjd:38 mm
- Lock, färg:Vit