ContactUsLinkComponent
Tratt för tryckfiltrering
Catalog # 516-7607
undefined
Tratt för tryckfiltrering
Catalog # 516-7607
Specifications
  • Ø utv.:
    58 mm
  • För Ø:
    47 mm
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Höjd:
    164 mm
  • Material:
    Rostfritt stål
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
This 47 mm pressure filtration funnel features a stainless steel construction that offers excellent chemical resistance. Convenient hand tightening makes filter changing easy.