Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Svavelsyra
Svavelsyra ≥84.5%, VOLUSOL® ISO volumetrisk lösning
Svavelsyra ≥84.5%, VOLUSOL® ISO volumetrisk lösning
VWRS83958.330
:
VWR Collection
:
Svavelsyra ≥84.5%, VOLUSOL® ISO volumetrisk lösning
VWRS83958.330
:
VWR Collection
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
2,5 L
Seq:
5096
:
:
98.08 g/mol
:
Omgivande
:
231-639-5
:
1830
:
8,II
:
GHS05
:
7664-93-9
:
H₂SO₄
:
MFCD00064589