Undersökningsljus
Leverantör: WALDMANN
Certifikat
Om denna produkt
Effektiv och sprider inte någon infraröd strålning – ingen värme. En stomme med dubbla väggar som inkluderar en fläkt optimerar kylningen av lamphuvudet. En enkel kontrollenhet är inbyggd på lamphuvudet. Friktionssystem för riskfri och exakt positionering av lampan.
- Standardadapter för olika typer av fästen
- Elektronisk transformator
- Robust och ergonomisk design
- Lång LED-hållbarhet: Minskade underhållskostnader
- Kabel enkel att byta ut: Kontaktdon på transformatorkåpan
Uppfyller IEC 60601-2-41-standarden