VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Leverantör: VWR Collection
Certifikat
Om denna produkt
Mini Blotting Shaker kombinerar vaggande och skakande rörelser för att skapa en tredimensionell rörelse som är tillräckligt varsam för känsliga geler och blottar, men ändå blandar noggrant.
- 3D-rörelse för varsam, effektiv färgning
- Optimal vinkel och hastighet för bearbetning av Western-blottar
- Kan användas i inkubator eller kylrum
Skakapparaten är avsedd för bearbetning av blottar och färgningsapplikationer och har vinkel och hastighet som är optimalt inställda för att ge minimal lösningsförbrukning samtidigt som membranet eller gelen hindras från att torka ut. Om det går åt mindre reagens bevaras värdefulla prober och antikroppar bättre.
Delivery: Levereras med anti-glid gummimatta och två stora blottingboxar. Finns i två storlekar för blottar med 8×10 och 10×10 cm geler. De större boxarna har plats för geler från VWR® modulära vertikala Mini PAGE-systemet.
Specifikationer
- Catalog No:
- 700-0245
- Modell:
- Miniskakapparat för blotting
- Skakrörelse:
- 3-dimensionell
- Vinkel:
- 5° (fixed)
- B×D×H:
- 240×171×150 mm
- Skakbord, B×D:
- 200×165 mm
- Vikt:
- 0,88 kg
- Max. load:
- 0,8 kg