Temperaturövervakningssystem, trådlöst, flerkanals, EBI 40
Supplier: EBRO
Certificates
About this item
EBI 40-loggrar är designade för temperaturkartläggning vid höga temperaturer. Tillsammans med värmeisoleringslådan (620-1804) kan den användas i upp till två timmar vid 250 °C. Vid högre temperartur placeras loggern på avstånd och temperaturegenskaperna kan granskas på displayen.
- Termoelement typ K med SMP-anslutning
- Alternativ programmering med hjälp av knappar: ESC, OK, Up, Down
- Konfiguration och program laddas hem och data laddas ner via USB-anslutning
- Färgdisplay för numerisk och grafisk presentation av data
Systemet kan användas i värmeskåp och ugnar, för härdningsbestämning (lackering), övervakning av hela baknings- och infrysningsprocesser inom livsmedelsindustrin.
B×D×H: 140×118×35 mm.
Conforms to IP 67
Certifications: Uppfyller IP 40.
Delivery: Levereras med fabrikscertifikat. Exkl. givare.