Skärkvarnar, SM 100 och SM 200
Supplier: Retsch GmbH
Certificates
About this item
SM 100 och SM 200 är lättanvända, kraftfulla skärkvarnar för snabb och varsam storleksreduktion av skrymmande, mjuka, medelhårda, fibrösa, elastiska och värmekänsliga material. Idealiska för batchvis eller kontinuerlig förberedande storleksminskning av torra material som trä, rötter, ben, växter, plast, foderpellets, kryddor, läkemedel, papper och kartongpapper. Prover med långa fibrer och voluminösa material kan bearbetas utan någon förberedande storleksminskning.
- Snabb och varsam storleksminskning av torra material
- Proverna utsätts för låg termisk påfrestning
- Skärverktyg som är lätta att byta ut, lång livstid, skjutfattad rotor
- Definierad slutlig finhet tack vare undersåll med öppningar från 0,25–20 mm
- Stort utbud av tillbehör, däribland tillbehör där olika matare, uppsamlingssystem, rotorer och såll ingår
* Depending on feed material and instrument configuration/settings.
Ordering information: Beställ rotor, önskad matare, bottensåll och basram för SM 100 separat. Kontakta Avantor för information om hela utbudet av tillbehör.
Delivery: Båda enheterna levereras med en 5 liters uppsamlingsbehållare. SM 200 levereras med basram.
Caution: * Beroende på matningsmaterial och instrumentkonfiguration/-inställningar.
Specifications
- Catalog No:
- 412-0280
- 412-0220
- 412-0281
- 412-0289
- 510-1373
- 412-0288
- Modell:
- SM 200
- SM 200
- SM 100
- Slutlig finhet:
- 0,25 - 20*
- 0,25 - 20 mm
- 0,25 - 20*
- Materialmatningsstorlek:
- <60×80 mm*
- <60×80 mm*
- <60×80 mm*
- Batchstorlek/matningskvantitet:
- 60×80 mm
- 60×80 mm
- 60×80 mm
- Effekt, in:
- 2200 W
- 2200 W
- 1500 W
- Hastighet vid 50 Hz:
- 1500 min-1
- 1500 min-1
- 1500 min-1
- Strömförsörjning:
- 3 phase 400 V , 50 Hz
- B×D×H med basram:
- 576×760×1675 mm
- 576×760×1675 mm
- 582×700×1675 mm
- Vikt:
- 90 kg
- 90 kg
- 73 kg