ContactUsLinkComponent
Kaliumklorid 4.2 mol/l (4.2 N) i vattenlösning
Kaliumklorid 4.2 mol/l (4.2 N) i vattenlösning
Katalog # SCOI285138587
Leverantör:  SI ANALYTICS
CAS-nummer:  
Kaliumklorid 4.2 mol/l (4.2 N) i vattenlösning
Katalog # SCOI285138587
Leverantör:  SI ANALYTICS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :74.55 g/mol
Densitet:1,13 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-211-8
CAS-nummer:7447-40-7
Formel:KCl
MDL-nummer:MFCD00011360