Kaliumklorid mättad med silverklorid vattenlösning vattenlösning 3 mol/l (3 N) i vattenlösning for filling electrodes
Katalog # SCOI285138419
Supplier: SI ANALYTICS
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifications
About this item
:
:74.55 g/mol
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl+AgCl
MDL Number:MFCD00011360