ContactUsLinkComponent
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Catalog # 620-4936
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
CAS Number:  
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Catalog # 620-4936
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360