Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Skyddsrock, SMS, engångs
VWR® Basic, Skyddsrock, SMS, engångs
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Skyddsrock, SMS, engångs
13 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
SMS labbrockar är tillverkad i ett latexfritt, SMS-tyg med flera skikt (spinnbundet-smältblåst-spinnbundet). Mycket hållbart samt mjukt och bekvämt med god andningsförmåga.
  • Avsmalnande krage, isydda ärmar, snäppknäppning
  • Stickade muddar, tre fickor
  • Barriär mot vätskor och partiklar
  • Skydd mot mindre kemikaliestänk
Colour: White or blue
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-1131
  • 113-1132
  • 113-1133
  • 113-1134
  • 113-1135
  • 113-1136
  • 113-1137
  • 113-1125
  • 113-1126
  • 113-1127
  • 113-1128
  • 113-1129
  • 113-1130
  • Stängningsstorlek:
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Med tryckknappar
  • Fickor:
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • med fickor
  • Kön:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Outfit applikationer:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Klädstorlek
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Vit
    S
    93,35 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 125,00 kr
    2 125,00 kr
    1 * 30 Items
       2 125,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1131
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Vit
    M
    100,33 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 125,00 kr
    2 125,00 kr
    1 * 30 Items
       2 125,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1132
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Vit
    L
    101,60 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 125,00 kr
    2 125,00 kr
    1 * 30 Items
       2 125,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1133
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Vit
    XL
    108,59 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 125,00 kr
    2 125,00 kr
    1 * 30 Items
       2 125,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1134
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Vit
    XXL
    110,49 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 30 Items
       2 250,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1135
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Vit
    3XL
    113,03 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 30 Items
       2 250,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1136
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Vit
    4XL
    118,11 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 30 Items
       2 250,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1137
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Blå
    S
    93,35 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 30 Items
       2 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1125
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Blå
    M
    100,33 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 30 Items
       2 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1126
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Blå
    L
    101,60 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 30 Items
       2 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1127
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Blå
    XL
    108,59 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 30 Items
       2 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1128
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Blå
    XXL
    110,49 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 350,00 kr
    2 350,00 kr
    1 * 30 Items
       2 350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1129
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
  • Blå
    3XL
    113,03 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2 350,00 kr
    2 350,00 kr
    1 * 30 Items
       2 350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1130
    Stängningsstorlek
    Med tryckknappar
    Fickor
    med fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory