Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Skäggskydd, SPP
VWR® Basic, Skäggskydd, SPP
VWR® Basic, Skäggskydd, SPP
VWR® Basic, Skäggskydd, SPP
VWR® Basic SPP beard covers are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Lättviktig första skyddsbarriär med god andningsförmåga
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning. Testat och tillverkat i ISO-certifierad anläggning. Varje batch kontrolleras och valideras med tester i ett fristående labb.
Diameter (sträckt): 406 mm
Product Family Options
  • Beskrivning
    Färg
  • Med latex
    Vit
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 925,00 kr
    925,00 kr
    1 * 1.000 Items
       925,00 kr
  • Utan latex
    Vit
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 875,00 kr
    875,00 kr
    1 * 1.000 Items
       875,00 kr