VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Leverantör: VWR Collection
Om denna produkt
VWR® Basic bouffant caps är tillverkad i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med låg riskfaktor.
- Latex
- Lightweight and breathable first line barrier protection
- Tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot-controlled and validated through independent laboratory testing
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning.
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
VWR® Basic bouffant caps är tillverkad i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med låg riskfaktor.
- Latex
- Lightweight and breathable first line barrier protection
- Tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot-controlled and validated through independent laboratory testing
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 113-1461
- 113-1462
- Outfit applikationer:
- Cleanroom
- Cleanroom
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- FärgØTillgänglighetPrice
- 113-1461Med latexMed latexVit530 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 1 175,00 kr1 175,00 kr1 * 1.000 Items1 175,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1461Outfit applikationerCleanroom - 113-1462Med latexMed latexVit610 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 1 225,00 kr1 225,00 kr1 * 1.000 Items1 225,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1462Outfit applikationerCleanroom