Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Jod
Jod 5 g/l i kloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
Jod 5 g/l i kloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
Jod 5 g/l i kloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
87855.290
:
VWR Chemicals
:
Jod 5 g/l i kloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
87855.290
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
253.81 g/mol
:
Omgivande
:
231-442-4
:
7553-56-2
:
I₂
:
MFCD00011355