May Grunwald's eosin-methylene blue lösning, Sigma-Aldrich®
Katalog # MG500-500ML
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ500
FN:1230
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
:1
MDL-nummer:MFCD00131580