Iron(II) sulphate hydrate, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:13463-43-9
:
Formel:FeSO₄·H₂O
MDL-nummer:MFCD00149722
:169.93 g/mol
Smält Pt:∼300 °C
Densitet:2,97 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-753-5
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande