Bismarck brown Y, dark brown powder C.I. 21000
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10114-58-6
:
Formel:C₁₈H₁₈N8·2HCl
MDL-nummer:MFCD00012977
:419.32 g/mol
Merck Index:12,01294
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-314-3
Specifikationstestresultat
- Identity Test:Passes
- UV/Vis: l max :452 - 457 nm (50% EtOH, few drops of 1N HCl)