Bismarck brown Y
Katalog # MOLEM61849094
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:419.32 g/mol
Merck Index:12,01294
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-314-3
CAS-nummer:10114-58-6
Formel:C₁₈H₁₈N8·2HCl
MDL-nummer:MFCD00012977