Bismarck brown R för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Catalog # 15000-100G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:461.39 g/mol
EINECS:226-541-4
CAS-nummer:5421-66-9
:1052-38-6
Formel:C₂₁H₂₄N₈·2HCl
MDL-nummer:MFCD00036386