2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt ≥97.0%, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:620-45-1
:
Formel:C₁₂H₆Cl₂NNaO₂
:290.08 g/mol
Merck Index:13,03093
Smält Pt:>300 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:210-640-4
Specifikationstestresultat
- assay (HPLC):Min. 99 %
- measurement uncertainty:effective %
- identity (NMR):complying
- melting range:124 - 127 °C
- Identity (IR):complying
- water (Karl Fischer):Max. 5 %