VWR®, Väderstation
Katalog # 620-2692
Leverantör: VWR Collection
Specifikationer
- Mätområde:0...50; –20...+60 °C
- Vikt:363 g
- B×D×H:84×155 mm
- Noggrannhet:1,5 °C
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
This weather station is designed for use in agriculture, offices and universities. It includes an internal temperature sensor.
- Termometer med dubbel skala (°C/°F) med minne för min/max värden
- Temperaturlarminställning med kalender som förinställs av användaren
- RF 433 MHz, 30 m, trådlös termometer med möjlighet att ansluta upp till 3 trådlösa givare
W×H: 76,2×191 mm
Weight: 363 g
Delivery: Levereras med en fjärrgivare, två AA- och två AAA-batterier och fäste för vägg eller bord.