Vattenrenare, Milli-DI®
Katalog # 172-5109
Leverantör: Merck
Specifikationer
- Flödeshastighet:0,5 - 0,7 l/min
- Beskrivning:Milli-DI®-vattenrenare
- Modell:Milli-DI®
- Matarvatten:Potable (tap) water at a feed-pressure of 1 - 4,9 bar (14 - 70 psi)
- Resistivitet vid +25 °C:>1 MΩ•cm
- Vikt:5,6 kg
- B×D×H:270×170×430 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Kompakt, lättanvänd Milli-DI®-vattenrenare har utformats speciellt för framställning av små mängder rent vatten, mellan 3 och 5 liter per dag. Vattnet som produceras är passar för användning i kemiska och elektrokemiska applikationer, för framställning av buffert, reagenser och mikrobiologiska odlingsmedier, samt för många andra applikationer. Vatten från Milli-DI® kan även användas som matarvatten för system för ultrarent vatten.
- Batteridrivet, ingen nätanslutning krävs
- Vattenkvaliteten kan enkelt övervakas: systemet är utrustat med en temperaturkompenserad resistivitetsmätare för högsta noggrannhet
- Lätt att installera: systemet ansluts helt enkelt till dricksvattenledningen
- Behandlingspaketets enkla utformning ger mycket enkelt underhåll
- Krav på matarvatten: drickbart kranvatten med vattentryck <4,5 bar
- Reningskitets enkla utformning ger enkelt underhåll (DI-PAK); LED-displayen indikerar när kitet behöver bytas ut
Ordering information: DI-PAK® (172-5158) måste beställas tillsammans med systemet.