Kulor, plast, för vattenbad
Catalog # 462-8239
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Ø:20 mm
- Beskrivning:Kulor, plast, för vattenbad
- Material:PP
- Förp.:300
Specifications
About this item
Lätta, ekonomiska PP-sfärer som bildar en filt på vätskeytan. Sfärerna har 20 mm Ø, 275 sfärer täcker cirka 1000 cm².
- Reducerar värmeförlusten med 77% och avdunstningen med 87%
- Isolerar som ett fast lock men ger ändå omedelbar åtkomst till vätskan i badet