ContactUsLinkComponent
VWR® VP 86, Minimembranvakuumpumpar och kompressorer
VWR® VP 86, Minimembranvakuumpumpar och kompressorer
Leverantör:  VWR Collection
Certifikat
undefined
VWR® VP 86, Minimembranvakuumpumpar och kompressorer
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 181-0067
  • Modell:
  • VP 86
  • Flödeshastighet:
  • 6
  • Arbetsövertryck (bar):
  • 2,4
  • Vakuum:
  • 250 mbar
  • Sluttryck (absolut):
  • 100 mbar
  • Skyddsklass:
  • IP 20
  • B×D×H:
  • 90×164×141 mm
  • Vikt:
  • 1,9 kg
  • Slutligt vakuum (absolut):
  • 100 mbar
Specifikationer