- Modell:SD 820
- Flödeshastighet:20
- Skyddsklass:IP 44
- Sluttryck (absolut):10 mbar
- Slutligt vakuum (absolut):10 mbar
- Tillåten gas- och rumstemperatur:+5...+40 °C
- Vikt:9,6 kg
- Arbetsövertryck (bar):1
- B×D×H:312×220×177 mm
- Förp.:1
Membranpump med två huvud och inbyggd självtorkningssytem som sätter färg på labbet. Passar för många olika applikationer speciellt när fuktiga gaser behöver evakueras till ex ihop med vakuumugnar (för torkning eller värmebehandling av olika substanser och komponenter) eller autoklaver för sterilisering av instrument, behållare, filter eller textilier. Med hög resistens för aggressiva medier. Tack vare patenterat membran (PTFE-överdraget) kan pumpstorleken minskas samtidigt som membranets livslängd ökar. Det innovativa torkningssystemet blåser ut den kondenserade vätskan ur pumpen med hög hastighet under evakuering. Vakuum förblir konstant. Torkningscykeln kan anpassas till varje process genom programmering av tre variabler. Efter torkning kan pumpen nå högre vakuum och evakuera snabbare än pumpar utan torkningssystem.
- Pure transfer and evacuation
- Highly compatible with moist gases and vapours
- Maintenance-free
- Environmentally friendly
Flöde vid atmosfärstryck.