Vakuummätare, DCP 3000
181-1031
- Noggrannhet:1080 mbar (810 Torr)
- Mätprincip:Keramiskt membran (aluminiumoxid), kapacitivt, gasoberoende, absolut tryck
- Skyddsklass:IP 20
- Beskrivning:Vakuummätare DCP 3000 med sensor VSK 3000
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Modell:DCP 3000 with VSK 3000 sensor
- Max. temperatur för mediet vid sensorhuvudet:+80 °C
- Tillåten rumstemperatur vid förvaring:−10...−60 °C
- Vikt:0,44 kg
- B×D×H:144×124×114 mm
- Förp.:1
Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-term stability and effective temperature compensation. With its robust plastic housing and splash-proof gauge head, the VSK 3000 is ideal for tough applications.
- Direktmätning på systemet med VACUU BUS-teknik; upp till 4 externa mäthuvuden kan anslutas med ett längsta avstånd på 30 m
- Stor, belyst display med analog display och digitala mätvärden. Mätvärden från samtliga sensorer visas enkelt genom att vrida på en ratt
- Ventilering med en knapptryckning, anslutning för extern ventilationsventil (extra tillbehör)
- Enkel kalibrering utan komplexa karaktäristiska linjer
- Interaktiv kommunikation via RS232C-utgång
Vacuum gauge is supplied with external sensor, base, power supply, country-specific plug and instruction manual.