Ultraljudbad, Bransonic™ B200
Katalog # 142-2595
Leverantör: BRANSON
Specifikationer
- Volym:0,5 L
- Max. uteffekt:40 W
- Beskrivning:Ultraljudbad, Branson B200
- Modell:Bransonic™ B200
- W×D×H:225×115×122 mm
- Innermått, B×D×H:165×90×55 mm
- Vikt:1,5 kg
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
B200 kan rengöra mindre föremål som geologiska prov, elektriska/elektroniska komponenter, ritpennor samt många små instrument. Lämplig för rengöring av glasögon och andra optiska artiklar. Rengör effektivt ytor kontaminerade med t. ex fingeravtryck och damm.
- Ett mångsidigt bad som kan användas överallt
- Kompakt design
- Behållare i rostfritt stål med volym 0,5 l innesluten i ett tåligt plasthölje
- Med inbyggd 5-minuters klocktimer som stänger av badet automatiskt
Delivery: Lock och korg ingår som standard.