ContactUsLinkComponent
VWR®, Ultraljudsrengöringsbad
VWR®, Ultraljudsrengöringsbad
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR®, Ultraljudsrengöringsbad
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 142-6045
  • 142-6046
  • Modell:
  • USC100TH
  • USC200T
  • Volym:
  • 0,8 L
  • 1,8 L
  • Frekvens:
  • 45 kHz
  • 45 kHz
  • Uppvärmningseffekt:
  • 45 W
  • -
  • Max. uteffekt:
  • 60 W
  • 120 W
  • Innermått, B×D×H:
  • 190×85×60 mm
  • 145×135×100 mm
  • W×D×H:
  • 205×100×155 mm
  • 175×165×270 mm
Specifications