Stoppur, elektroniskt, Profil
Katalog # 609-1243
Leverantör: HANHART
Specifikationer
- Färg:Svart
- Beskrivning:Digital calibratable stopwatch, Profil 1
- B×D×H:82×61×28 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Measurements of split times, accumulated time, two consecutive times.
- Measuring range: 1/100 s
- Display range: 9 h, 59 min., 59,99 s
- Start / Stop / Reset functions
- LCD and water-resistant housing
Delivery: Levereras med skyddsfodral, nylonsnöre
och batteri.
och batteri.