VWR®, Mekanisk timer
Mekanisk timer, Vit, 3 min, 57×57 mm
Katalog # 609-0127
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Denna timer har en tidskapacitet på 60 minuter.
- Audible alarm
- Highly visible red arrow
Documents
Specifikationer
- Färg:Vit
- Beskrivning:Mekanisk timer
- Noggrannhet:3 min
- B×H:57×57 mm