Bordsstoppur, analogt, Mesotron
Catalog # 609-1260
Leverantör: HANHART
Specifikationer
- Ø:110 mm
- Färg:Vit
- Beskrivning:Analog stoppur, Mesotron
- B×D×H:130×40/95×175 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
This quartz table timer is a handy time measurement tool.
- Ergonomisk design
- Start/stopp och återställning med två separata knappar
- ¹/₆₀ s och ¹/₁₀₀ min
W×D×H: 130×40/95×175 mm
Delivery: Levereras med ett AA R6-batteri.