Luft/infraröd yttermometer, testo 810
Catalog # 620-3306
Supplier: TESTO
Specifications
- Mätområde:IR: −30…+300; NTC: −10…+50 °C
- Upplösning:0,1 °C
- Vikt:90 g
- Beskrivning:Infraröd termometer, 810
- B×D×H:119×46×25 mm
- Noggrannhet:±2,0 (−30…+100); IR: ±2,0 %; NTC: ±0,5 °C
- Förp.:1
Specifications
About this item
The testo 810 allows the measurement of air temperature and simultaneous non contact surface temperature measurement in one instrument. Come complete with illuminated display.
- Enpunktslaser för markering av mätfläcken och 6:1 optik
- Visar skillnaden mellan luft och yttemperatur
- Hold-funktion
- Min/max-värden
- Justerbar emissivitet
Inbyggd NTC lufttermometer.
Delivery: Levereras med fabrikscertifikat, skyddshölje, handledsrem, bälteshållare och två AAA-batterier för cirka 50 timmars användning utan bakgrundsbelysning.