Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitaltermometer, Checkfridge®
Digitaltermometer, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Catalog # 620-0505
Supplier:   Hanna
Digitaltermometer, Checkfridge®
Catalog # 620-0505
Supplier:  Hanna
Digitaltermometer, Checkfridge®
Digitaltermometer, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Price
1 475,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Checkfridge® är behändig och precis, passar för exakt och tillförlitlig temperaturövervakning. Avsedd för kontinuerlig mätning i kylrum, frysar och kylda områden. Temperaturen på insidan kan övervakas utan att dörren behöver öppnas.
  • Magnetfäste för fastsättning på metallytor
  • Testknapp bekvämt placerad på termometerns framsida
  • Unik Cal-Check™-funktion för intern kalibreringskontroll på bara några sekunder
Givare i rostfritt stål (Lר: 40×5 mm) och kabel (1 m).
Cal-Check™-funktion.
HACCP compliant
Certifications: Uppfyller krav enligt HACCP.
Delivery information: Levereras med ett 1,5 V AAA-batteri för cirka tre års användning, och ett tvåpunkts kalibreringscertifikat.
Specifications
  • Mätområde:
    −50…+150 °C
  • Upplösning:
    0,1 °C
  • Vikt:
    60 g
  • B×D×H:
    92×39×31 mm
  • Noggrannhet:
    ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C