VWR® Traceable®, Full Scale Digital Thermometer
Catalog # 620-2006
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Mätområde:−200…+1370 °C
- Upplösning:0,1; 1,0 °C
- Vikt:227 g
- Seq:01
- B×D×H:83×38×178 mm
- Noggrannhet:±1,0; ±2,0 (>+740) °C
- Förp.:1
Specifications
About this item
Vattentålig design för användning i ett labb eller anläggnings värsta miljöer. Termometerns vattenresistenta fodral stänger ute smuts, damm, ångor och vatten. En snabb mikroprocessor uppdaterar displayen två gånger per sekund.
- Extra stora siffror (16 mm), kan läsas på två meters avstånd
- Värden för min/max temperatur kan hämtas när som helst
- Larm i steg om 1,0 °C över eller under de inställda gränsvärdena
- Timer från 23 timmar 59 minuter till 1 minut
- 'HOLD'-knapp
Doppgivare typ K och kabel (Lר: 1200×1,5 mm).
Traceable to NIST.
Certifications: Traceable to NIST. Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: Levereras med skyddshölje med stödben, ett certifikat, tre AAA-batterier och snabb givare (620-2012).
Caution: The standard probe supplied with the thermometer has a temperature range of −40 to +250 °C.