ContactUsLinkComponent
Digitaltermometer, Multi
Digitaltermometer, Multi
Katalog # 620-6752
Leverantör:  Amarell
Digitaltermometer, Multi
Katalog # 620-6752
Leverantör:  Amarell
Specifikationer
  • Ø:
    3,5 mm
  • Mätområde:
    −50…+200 °C
  • Upplösning:
    0,1 °C
  • Batteri-liv:
    5000 hours
  • Driftstemperatur:
    −10...+40 °C
  • Givare:
    125 mm
  • Batterityp:
    Round cell LR44/A76
  • Noggrannhet:
    <1 °C (−30...+100 °C)
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
This electronic instrument is a practical and a very good readable all-round thermometer for the fast and exact temperature indication.
  • Hold-funktion
  • Automatisk avstängning efter 10 min
Type: Piercing probe
Response time: T90= 4 sec